Learn More
BD Cytometric Bead Array Human Interleukin-5 Flex Set Standard
Codice prodotto. 15859408 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni kit:
100 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni kit Dimensione della confezione
15859408 100 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15859408 Fornitore BD N. del fornitore 558463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    99.27€ / pezzi 1
    Risparmia 17.73€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Lyophilized human Interleukin
  • Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4mL Assay Diluent)
  • Regulatory status: RUO
  • Recombinant
Flow cytometry, controls
Order Info
100 tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
Include Technical data sheet
Dimensioni kit 100 Tests
Product Type Cytometric Ab Control Standards
Da utilizzare con (applicazione) Flow cytometry
Status giuridico RUO
Concentrazione proteica 25000pg/mL
Requisiti di stoccaggio 4°C
Specie Human
Forma Lyophilized