Learn More
Cytometric Bead Array Human Th1/Th2/Th17 Kit, BD
Codice prodotto. 15840239 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
80 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15840239 80 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15840239 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 560484
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00€
    2295.15€ / pezzi 1
    Risparmia 404.85€
    14% Sconto
Includes
IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-γ, IL-17A
Optimized for analysis of physiologically relevant concentrations (pg/mL levels) of specific cytokine proteins in tissue culture supernatants, EDTA plasma, and serum samples
Detection reagent provided in the kit is a mixture of phycoerythrin (PE)–conjugated antibodies, which provides a fluorescent signal in proportion to the amount of bound analyte.
  • Can be used to measure Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-10 (IL-10), Tumor Necrosis Factor (TNF), Interferon-γ (IFN-γ), and Interleukin-17A (IL-17A) protein levels in a single sample
  • Provides sufficient reagents for 80 tests
For research use only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2° to 8°C
N. di test 80.0
Include 1 vial 0.8mL human IL-2 capture beads, 1 vial 0.8mL human IL-4 capture beads, 1 vial 0.8mL human IL-6 capture beads, 1 vial 0.8mL human IL-10 capture beads, 1 vial 0.8mL human TNF capture beads, 1 vial 0.8mL human IFN capture beads
Quantità 80 Tests
Applicazione validata RUO
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD Cytometric Bead Array (CBA) Human Th1/Th2/Th17 Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one