Learn More
BD Cytometric Bead Array Mouse IL-2 Enhanced Sensitivity Flex Set
Descrizione
Includes
- Enhanced Sensitivity Capture Bead (1 vial)
- Detection Reagent (Part A) (1 vial)
- Standard (2 vials)
- Capable of measuring soluble analytes present in very low concentrations
- Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
- Top standard point for this assay is 200,000fg/mL when reconstituted according to instructions
Flow cytometry
Specifica
Specifica
| Antigene | IL-2 |
| Cross-reattività | Mouse |
| Include | 1 Vial capture bead, 1 vial detection reagent, 2 vials standard (lyophilized) |
| Quantità | 100 Tests |
| Tipo di campione | Serum, Cell Culture Supernatant |
| Content And Storage | 4°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measures Mouse interleukin-2, flow cytometry |
| Product Type | Mouse IL-2 enhanced sensitivity flex set (bead A5) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Mouse IL-2 Enhanced Sensitivity Flex Set
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT