Descrizione
- For wash steps and to resuspend beads for analysis
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Content And Storage | 4°C |
| Formato | Liquid |
| Quantità | 130mL |
| Applicazione validata | 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO |
For research use only.