Learn More
BD DAB Substrate Kit
Codice prodotto. 15846418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15846418 1 kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15846418 Fornitore BD N. del fornitore 550880
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Includes
DAB buffer (50mL) is a solution of citric acid and H2O2. DAB chromagen (2.5mL) is a solution of 3-3 Diaminobenzidine(1.74% w/v) and HCl.
For immunoassay protocols
  • Substrate for enzyme peroxidase
  • Chromogen
  • Produces brown precipitate insoluble in alcohol
Immunohistochemistry-frozen/paraffin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità cromogeno 2.5mL
Tipo di cromogeno DAB
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry frozen or paraffin
Quantità 1 kit
Tipo di substrato DAB Substrate
Include 50mL DAB buffer is a solution of citric acid and H2O2, 2.5mL DAB chromagen, is a solution of 1.74% w/v 3-3 Diaminobenzidine and HCl
pH 7.2
Requisiti di stoccaggio 4°C