Learn More
BD Difco™ Antisera for Serological Confirmation of E. coli O157:H7
Codice prodotto. 11702914
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
E. Coli Antisera
Dimensione della confezione:
3mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
11702914 E. Coli Antisera 3mL
11748323 E. Coli Antisera 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11702914 Fornitore BD N. del fornitore 229701
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
E. ColiO Antiserum O157 and E. Coli H Antiserum H7 are used for identifying Escherichia coli O157:H7
E. coli O157:H7 is an enteric pathogen that requires only a low inoculum to cause disease. Transmission is usually via food items. Serotyping of the entero-hemorrhagic E. coli is useful in the epidemiological documentation of the spread of a particular strain in a foodborne outbreak. At the time of use, test both positive and negative control cultures to check performance of the antiserum.
  • Product type: antigens and antisera
  • Groupings: D through K Products
  • Type: antisera
  • Sub type: E.coli - Lyophilized, re-hydrate to 3mL
  • Shelf Life: 1095 days
  • Label has Natural Rubber Latex statement
Certifications
CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Marked
Content And Storage Refrigerate, store at 2°C to 8°C
Product Type E. Coli Antisera
Da utilizzare con (applicazione) For tube test for serological confirmation of E. coli O157:H7
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD Difco E. Coli O Antiserum O157, 3 mL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide