Learn More
BD Difco™ Bordatella pertussis Serotyping Antisera
Codice prodotto. 11792764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11792764 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contains Mercury. Dispose of properly.
Codice prodotto. 11792764 Fornitore BD N. del fornitore 223091
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Contains Mercury. Dispose of properly.
Rabbit serum for slide agglutination
  • Available in 1.0mL packaged vials
Certifications
CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Marked
Content And Storage Refrigerate, store at 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Bordatella pertussis
Quantità 1 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vial B. Pertussis Antiserum 1Ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide