Learn More
BD Additivi per terreni di coltura Difco™: Concentrato di penase
Codice prodotto. 15138763
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15138763 10 x 20 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15138763 Fornitore BD N. del fornitore 215332
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Per arricchire i terreni e consentire la coltura e l'isolamento di numerosi microrganismi e cellule tissutali Additivi per terreni di coltura BD Difco™: Penase Concentrate è utilizzato con materiali che contengono penicillina.
Penase e Penase Concentrate
  • Per test di sterilità e determinazione della conta microbica dei materiali che contengono penicillina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2-8 °C
Additivo Penase
Quantità 10 x 20 mL