Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Agar granulare
Codice prodotto. 11718233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11718233 2000 g 2kg
10006334 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11718233 Fornitore BD N. del fornitore 214510
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'uso come agente solidificante per i terreni di coltura. Terreni di coltura disidratati BD Difco™: L'agar granulare è attentamente monitorato per risposta colturale, solubilità e temperatura di gelificazione.
Applications:
  • Solidifying agent for culture media
  • Granulated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Concentrazione 0.015
Additivo Agar
Forma Granuli disidratati
Da utilizzare con (applicazione) Usi batteriologici generici
Tipo di imballaggio Contenitore
Quantità 2000 g