Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Lactobacilli MRS Agar
Codice prodotto. 11723553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11723553 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 11723553 Proveedor BD N.º de proveedor 288210
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Per la coltura di lactobacilli. Terreni di coltura disidratati  BD Difco™: Il Lactobacilli MRS Agar fa parte di una vasta scelta di terreni disidratati.
  • Terreno di coltura
  • Disidratato
  • Lactobacilli MRS Agar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificazione/Conformità COMPF, ISO, SMD
Content And Storage Da 2° a 8 °C
Forma Disidratato
Tipo di media MRS Agar
Product Type Agar
Formulazione Proteoso peptone N. 3 10 g/l, estratto di carne 10 g/l, estratto di lievito 5 g/l, destrosio 20 g/l, polisorbato 80 1 g/l, citrato di ammonio 2 g/l, acetato di sodio 5 g/l, solfato di magnesio 0.1 g/l, solfato di manganese 0.05 g/l, fosfato bipotassico 2 g/l, agar 15 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Coltivazione di lactobacilli
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 g
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.