Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Lactobacilli MRS Broth
Descrizione
Difco™ Lactobacilli MRS Broth powder contains peptone and dextrose. These ingredients supply nitrogen, carbon and other elements necessary for growth. Polysorbate 80, acetate, magnesium and manganese provide growth factors for culturing a variety of lactobacilli. The above ingredients may inhibit the growth of some organisms other than lactobacilli.
- Based on the formulations of deMan, Rogosa and Sharpe
- Samples can be inoculated directly into Lactobacilli MRS Broth
- Produces a good cultural response with: Lactobacillus delbrueckii (subsp. lactis) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 and Lactobacillus johnsonii 11506
- pH (5.5% solution, 25°C): 6.5 ± 0.2
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | COMPF, SMD |
| Colore | Tan |
| Content And Storage | Da 2° a 8 °C |
| Forma | Disidratato |
| Tipo di media | MRS Broth |
| Product Type | Nutrient Broth |
| Formulazione | Proteoso peptone N. 3 10 g/l, estratto di carne 10 g/l, estratto di lievito 5 g/l, destrosio 20 g/l, polisorbato 80 1 g/l, citrato di ammonio 2 g/l, acetato di sodio 5 g/l, solfato di magnesio 0.1 g/l, solfato di manganese 0.05 g/l, fosfato bipotassico 2 g/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Coltivazione di lactobacilli |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |