Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: LB Agar, Miller (Luria-Bertani)
Descrizione
- Contains 10g/L NaCl
- For propagation of E. coli
- Wide range of molecular biology applications
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CCAM |
| Content And Storage | <30 °C |
| Forma | Disidratato |
| Tipo di media | LB Agar, Miller |
| Product Type | LB Agar |
| Formulazione | Triptone 10 g/l, estratto di lievito 5 g/l, cloruro di sodio 10 g/l, agar 15 g/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Propagazione e manutenzione di Escherichia coli per biologia molecolare |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |