Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: LB Agar, Miller (Luria-Bertani)
Codice prodotto. p-4869118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Tipo di imballaggio:
Flacone
Secchio
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo di imballaggio unitSize
11748902 2000 g Secchio 2kg
11758902 500 g Flacone 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11748902 Fornitore BD N. del fornitore 244510
Edge
Propagate and maintain E. coli for molecular biology. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: LB Agar, Miller (Luria-Bertani) supplied in dehydrated form for the convenience of the laboratorian and bioprocessing specialist.
  • Contains 10g/L NaCl
  • For propagation of E. coli
  • Wide range of molecular biology applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CCAM
Content And Storage <30 °C
Forma Disidratato
Tipo di media LB Agar, Miller
Product Type Agar
Formulazione Triptone 10 g/l, estratto di lievito 5 g/l, cloruro di sodio 10 g/l, agar 15 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Propagazione e manutenzione di Escherichia coli per biologia molecolare
Tipo di imballaggio Secchio
Quantità 2000 g