Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: LB Broth, Miller (Luria-Bertani)
Codice prodotto. 11778902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2000 g
Tipo di imballaggio:
Flacone
Secchio
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
11778902 500 g Flacone 500g
11768902 2000 g Secchio 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11778902 Fornitore BD N. del fornitore 244620
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Propagate and maintain E. coli for molecular biology. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: LB Broth, Miller (Luria-Bertani) supplied in dehydrated form for the convenience of the laboratorian and bioprocessing specialist.
  • Contains 10g/L NaCl
  • For propagation of E. coli
  • Wide range of molecular biology applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CCAM
Content And Storage Refrigerato
Forma Disidratato
Tipo di media LB Broth, Miller
Product Type Microbiology Media
Formulazione Triptone 10 g/, estratto di lievito 5 g/l, cloruro di sodio 10 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Propagazione e manutenzione di Escherichia coli per biologia molecolare
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 g