Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: M 17 Broth
Codice prodotto. 11708293
Click to view available options
:
M17 Broth; 500g
Codice prodotto. 11708293
Marca: BD 218561
Edge
Selective isolation and enumeration of streptococci. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: M 17 Broth is part of a large selection of dehydrated media.
  • Dehydrated
  • Culture Media
  • M 17 Broth
Order Info
Consultare il nostro sito web o il catalogo HealthCare di Fisher Scientific™ per informazioni sui prodotti.
Certifications
MPF, ISO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità COMPF, ISO
Content And Storage Refrigerato
Forma Disidratato
Tipo di media M17 Broth
Product Type Microbiology Media
Formulazione Idrolizzato pancreatico di caseina 5 g/l, peptone di soia 5 g/l, estratto di carne 5 g/l, estratto di lievito 2.5 g/l, acido ascorbico 0.5 g/l, solfato di magnesio 0.25 g/l, β-glicerofosfato disodico 19 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Isolamenti di streptococchi lattici da yogurt, colture starter per formaggio e altri prodotti caseari
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 g