Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: MacConkey Sorbitol Agar
Descrizione
Order Info
See our web site or the Fisher Scientific™ HealthCare catalog for product information.
Certifications
CE, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, ISO, MCM9, SMWW
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, ISO, MCM9, SMWW |
| Content And Storage | Refrigerate |
| Forma | Dehydrated |
| Tipo di media | MacConkey Sorbitol Agar |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Peptone 15.5g/L, Proteose Peptone 3g/L, D-Sorbitol 10g/L, Bile Salts 1.5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 15g/L, Neutral red 0.03g/L, Crystal Violet 1mg/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation and differentiation of enteric pathogenic escherichia coli Serotype |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 500 g |