Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Middlebrook 7H9 Broth
Descrizione
- Da utilizzare con Tween™ 80 o Glycerol e Middlebrook ADC
- Disidratato
- Terreno di coltura
- Brodo Middlebrook 7H9
Order Info
Consultare il nostro sito web o il catalogo HealthCare di Fisher Scientific™ per informazioni sui prodotti.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | AOAC, SMWW |
| Content And Storage | <30 °C |
| Forma | Disidratato |
| Tipo di media | Middlebrook 7H9 Broth |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Solfato di ammonio 0.5 g/l, acido L-glutammico 0.5 g/l, citrato di sodio 0.1 g/l, pirossidina 1 mg/l, biotina 0.5 mg/l, fosfato bisodico 2.5 g/l, fosfato monopotassico 1 g/l, citrato ferrico di ammonio 0.04 g/l, solfato di magnesio 0.05 g/l, cloruro di calcio 0.5 mg/l, solfato di zinco 1 mg/l, solfato di rame 1 mg/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Coltivazione di micobatteri |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |