Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Potato Dextrose Broth
Codice prodotto. 11738982
Click to view available options
:
Potato Dextrose Broth; 500g
Codice prodotto. 11738982
Marca: BD 254920
Edge
Per la coltura di lieviti e muffe. Terreni di coltura disidratati BD Difco™: Il Potato Dextrose Broth fa parte di una vasta scelta di terreni disidratati.
  • Terreno di coltura
  • Disidratato
  • Destrosio di patata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Content And Storage Refrigerato
Forma Disidratato
Tipo di media Potato Dextrose Broth (PDB)
Product Type Microbiology Media
Formulazione Amido di patate (da infusione) 4 g/l, destrosio 20 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Coltivazione di lieviti e muffe
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 g