Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Brodo YPD
Codice prodotto. 10574579
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Tipo di imballaggio:
Flacone
Secchio
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
10574579 500 g Flacone 500g
11738882 2 kg Secchio 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10574579 Fornitore BD N. del fornitore 242820
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la propagazione e il mantenimento dei lieviti da utilizzare in biologia molecolare
General methods in yeast genetics specify using yeast extract-peptone-dextrose (YPD) medium for cultivating Saccharomyces cerevisiae and other yeasts. Yeasts grow well on a minimal medium containing only dextrose and salts. The addition of protein and yeast cell extract hydrolysates allows faster growth so that during exponential or log-phase growth, the cells divide every 90 minutes.
  • Peptone acts as a source of carbon, nitrogen, vitamins and minerals
  • Yeast extract supplies B-complex vitamins, which stimulate bacterial growth
  • Dextrose is the carbohydrate source
  • pH (6.5% solution, 25°C): 6.5 ± 0.2
Order Info
Prices are for units of one each unless otherwise specified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Beige
Content And Storage <30 °C
Forma Disidratato
Tipo di media Brodo YPD
Product Type Nutrient Broth
Formulazione Estratto di lievito 10 g/l, peptone 20 g/l, destrosio 20 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione e la propagazione di lieviti nelle procedure di microbiologia molecolare
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 g