Learn More
BD Gelatina Difco™
Descrizione
- Per procedure microbiologiche generali
- Disidratato
- Terreno di coltura disidratato
- Gelatina granulare
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
| Content And Storage | <30 °C |
| Additivo | Gelatina |
| Forma | Granuli disidratati |
| Da utilizzare con (applicazione) | Terreni di coltura per il rilevamento della gelatina |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |