Learn More
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
Codice prodotto. 11742904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
3 mL
Descrizione:
Antiserum Group A
Antiserum Group B
Antiserum Group C
Antiserum Group D
Antiserum Group W135
Antiserum Group X
Antiserum Group Y
Antiserum Group Z
Antiserum Group Z prime (Z' )
Antiserum Poly 2, Groups X, Y, Z
Antiserum Poly, Groups A, B, C, D
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Descrizione Dimensione della confezione
11742904 3 mL Antiserum Group Z 5mL
11762734 1 mL Antiserum Group Z prime (Z' ) 1mL
11748333 1 mL Antiserum Group C 1mL
11738333 1 mL Antiserum Group B 1mL
11758333 1 mL Antiserum Group D 1mL
11728333 1 mL Antiserum Group A 1mL
11768333 1 mL Antiserum Poly, Groups A, B, C, D 1mL
11782734 1 mL Antiserum Group W135 1mL
11702904 1 mL Antiserum Group X 5mL
11712904 1 mL Antiserum Group Y 1mL
11772904 3 mL Antiserum Poly 2, Groups X, Y, Z 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Codice prodotto. 11742904 Fornitore BD N. del fornitore 228911
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
For serotyping Neisseria meningitidis in slide agglutination tests
  • Stable, lyophilized, polyclonal rabbit antisera
  • Contains 0.1% sodium azide as preservative
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità For in vitro diagnostic use
Descrizione Antiserum Group Z
Product Type Neisseria Meningitidis Antisera
Quantità 3 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vial N Meningitidis Antiserum Grp Z 1M
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide
For in vitro diagnostic use.