Learn More
BD Difco™ Novobiocin Antimicrobic Supplement
Codice prodotto. 11772994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11772994 10 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11772994 Fornitore BD N. del fornitore 231971
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Applications:
Used with Brilliant green Agar, modified EC medium and Rappaport Vassiliadis (MSRV) semisolid modification
Adjusted and/or supplemented as required to meet performance criteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Content And Storage 2°C to 8°C
Additivo Novobiocin antimicrobic Supplement
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Brilliant green Agar, modified EC medium and Rappaport Vassiliadis (MSRV) semisolid modification
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 10 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vial Novobiocin Supplement 6X10ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Novobiocin sodium