Learn More
BD Difco™ Salmonella H Antiserum y
Description
- Lyophilized and polyclonal rabbit antisera
- Absorbed or unabsorbed specifically for either phase 1 or phase 2 antigens
- Perform between 150-1500 tests
- Identification of Salmonella by flagellar (H) antigens
- Sodium azide (0.2%) used as preservative
Specifications
Specifications
| Product Type | Antiserum |
| Quantità | 3 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- Vial Sal H Antiserum Y
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide