Learn More
BD Siringhe monouso con puntali Luer-Lok™
Codice prodotto. 10630694
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10630694 1 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10630694 Fornitore BD N. del fornitore 309628
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Unique integrated BD Luer-Lok™ tip syringe with clear barrel. BD Medical™ Disposable Syringes with Luer-Lok™ Tips are sterile and disposable.
  • Sterile syringe for single use
  • Without needle
  • Clear barrel (polycarbonate or polypropylene) with bold scale markings
  • Tapered plunger rod for ease of aspiration
  • Positive plunger rod stop
  • Added BD Luer-Lok™ thread for increased secure connection
  • DNR (Latex) free
  • Shelf life: 1825 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polycarbonate
Product Type Siringa
Monouso Sì
Numero dei punti dell'ago Senza ago
Volume (sistema metrico) 1 ml
Tipo di collegamento Attacco Luer
Graduated Yes
Sterilità Sì