Learn More
BD BD FACS™ Lysing Solution 10X Concentrate
Codice prodotto. 10141013 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10141013 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10141013 Fornitore BD N. del fornitore 349202
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
May be used in both lyse/wash and lyse/no-wash procedures. BD™ FACS™ Lysing Solution 10X Concentrate is appropriate for use with reagents such as BD Tritest™ or BD Simultest™ reagents and a suitably equipped flow cytometer.
BD™ FACS™ lysing solution is intended for lysing red blood cells following direct immunofluorescence staining of human peripheral blood cells with monoclonal antibodies prior to flow cytometric analysis. Whole blood cell lysis helps eliminate interfering cells to permit effective detection of lymphocytes.
  • Sufficient for 2,000 tests when used in lyse/no-wash procedures (for example, BD Tritest™)
  • Sufficient for 500 tests when used in lyse/wash procedures (for example, BD Simultest™)
  • To prepare, dilute the 10X concentrate 1:10 with room temperature (20–25°C), deionized water
  • Flash point: >64°C
  • Soluble in Water
  • For In Vitro Diagnostic Use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Colorless
Content And Storage Store in cool, dry conditions in well-sealed container.
Concentrazione 10X
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flow cytometer systems, such as FACSCanto™ and FACSCalibur™ systems
Tipo Lysing Solution
Include Approximate formulation: 10% formaldehyde, 30% diethylene glycol, 3.5% methanol, 56.5% water
Quantità 100 mL
Forma Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD FACS Lysing Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: diethylene glycol, formaldehyde, methanol