Learn More
BD Falcon™ RODAC™ Plate
Descrizione
- 10mm grid with 21 squares
- Surface area: approximately 25cm2
- Sterile, with lid
- Disposable
Order Info
20 per sleeve.
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Yes |
| Area di coltura | ∼25 cm2 |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Sterile |
| Imballaggio | Sleeve |
| Quantità | 20/Sleeve |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 65 mm |