Learn More
BD FoxP3 Staining Kit
Codice prodotto. 15829958
Cambia vista
Click to view available options
Coniugato:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 647
PE
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Coniugato unitSize
15829958 Alexa Fluor 488 Pezzo
15839958 Alexa Fluor 647 Pezzo
15849958 PE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15829958 Fornitore BD N. del fornitore 560131
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
PE/Alexa Fluor™ 647/ Alexa Fluor 488, FoxP3, CD4, CD25, Buffer set
High performance reagent kit for detection of human FoxP3 positive regulatory T cells
  • Complementing antibody conjugates buffer system fixes and permeabilizes cells in easy, simple steps
  • Components are sufficient for 100 tests
  • Clone: M-A251, RPA-T4, 259D/C7
  • Isotype: mouse IgG1, IgG1, κ, IgG1, κ
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Coniugato Alexa Fluor 488
Quantità 1 Kit