Learn More
BD FUT-175 (Futhan)
Codice prodotto. 15836758 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15836758 5 mg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15836758 Fornitore BD N. del fornitore 552035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00€
    342.45€ / pezzi 1
    Risparmia 60.55€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Synthetic, broad-specificity protease inhibitor and an inhibitor of the classical and alternate pathways of complement activation
  • Alias: Futhan
  • Chemical name: 6-amidino-2-naphthyl p-guanidinobenzoate dimethanesulfonate
  • Molecular weight: 539.58 Da
  • Storage buffer: Lyophilized powder
Serum Stab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Serum Stab
Content And Storage 4°C
Quantità 5 mg
Peso molecolare 539.58
Inibitori FUT-175 (Futhan)
Forma Lyophilized Powder
Research use only.