Learn More
BD Contenitori per incubazione per sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ
Codice prodotto. 10118924
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Da 15 a 18 piastre Petri
Da 30 a 33 piastre Petri
Size:
Large
Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Size Dimensione della confezione
10118924 Da 15 a 18 piastre Petri Standard Pezzo
11737194 Da 30 a 33 piastre Petri Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10118924 Fornitore BD N. del fornitore 260671
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per produrre atmosfere adatte a supportare l'isolamento primario e la coltura di una vasta gamma di batteri. I contenitori per la generazione di gas BD Difco™ GasPak™ EZ sono sistemi multiuso in grado di supportare l'isolamento primario e la coltura di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica all'interno dei contenitori per incubazione multiuso.
Produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of a wide range of bacteria. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems Incubation Containers are multi-use systems able to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic, or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets inside multi-use incubation containers.
  • Non-breakable, chemical resistant containers
  • Removable Petri dish racks are available (sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Contenitore per incubazione GasPak™ EZ
Tipo di chiusura Chiusure facili
Content And Storage Da 2 a 25 °C
Monouso Reusable
Formato Complete Box
Da utilizzare con (applicazione) Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica
Capacità Da 15 a 18 piastre Petri
Product Line GasPak
Quantità Each
Size Standard