Learn More
BD Contenitori per incubazione per sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ
Description
Produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of a wide range of bacteria. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems Incubation Containers are multi-use systems able to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic, or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets inside multi-use incubation containers.
- Non-breakable, chemical resistant containers
- Removable Petri dish racks are available (sold separately)
Specifications
Specifications
| Tipo | Contenitore per incubazione GasPak™ EZ |
| Tipo di chiusura | Chiusure facili |
| Content And Storage | Da 2 a 25 °C |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica |
| Capacità | Da 30 a 33 piastre Petri |
| Product Line | GasPak |
| Size | Large |