Learn More
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Sacchetti per sistema di contenitori
Descrizione
- For use in both the GasPak™ EZ Containers and the GasPak™ 100 and GasPak™ 150 jars
- Sachets require no water or catalyst for activation and are engineered to provide rapid gas generation for optimal bacterial growth
Specifica
Specifica
| Tipo | Sacchetto per sistema di contenitori GasPak™ EZ Campy |
| Content And Storage | Da 2° a 25 °C |
| Formato | Sacchetto |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di contenitori EZ Campy |
| Product Line | GasPak |
| Quantità | 20 sacchetti/confezione |
Catalyst-free convenience for use in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments