Learn More
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Sistemi a busta
Description
- One-step resealable pouches
- The pouches are specially designed to maximize the preservation of the desired environment throughout incubation
- This heat-free technology minimizes condensate, allowing excellent bacterial colony visualization though the pouch
Specifications
Specifications
| Tipo | Sistema a busta GasPak™ EZ CO2 |
| Tipo di chiusura | Chiusura ziplock |
| Formato | Buste risigillabili |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori per incubazione piccoli BD GasPak EZ |
| Include | Buste risigillabili |
| Product Line | GasPak |
| Quantità | 20 sacchetti |