Learn More
BD BD GolgiStop™ Protein Transport Inhibitor (containing Monensin)
Codice prodotto. 10716676 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.7 mL
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10716676 0.7 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10716676 Fornitore BD N. del fornitore 554724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    152.11€ / 1 sets
    Risparmia 26.89€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Block the intracellular protein transport processes when added to in vitro- or in vivo-stimulated lymphoid cells
  • Produce an accumulation of cytokines and/or proteins in the Golgi complex
  • Enhance the detectability of cytokine-producing cells with immunofluorescent staining and flow cytometric analysis
Note: BD GolgiStop Protein Transport Inhibitor, containing monensin (component 51-2092KZ) contains 99.61% ethanol (w/w) and 0.26% monensin, mononatriumsalz (w/w).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Enhance the detectability of cytokine-producing cells with immunofluorescent staining and flow cytometric analysis
Intervallo di pH 7.2
Content And Storage Store undiluted at 4°C
Product Type BD GolgiStop Protein Transport Inhibitor with Monensin
Quantità 0.7 mL
Formato Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD GolgiStop
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/soccorritore
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P370-In caso di incendio:.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P378-Utilizzare per estinguere.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in in conformità con lenormative locali /regionali / nazionali / internazionali..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanolmonensin, monosodium