Learn More
BD Fixable Viability Stain 575V
Codice prodotto. 15844469 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 μg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15844469 200 μg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15844469 Fornitore BD N. del fornitore 565694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00€
    239.53€ / pezzi 1
    Risparmia 42.47€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
For discrimination of viable from non-viable mammalian cells in multicolor flow cytometric applications. BD Horizon™ Fixable Viability Stain 575V reacts with and covalently binds to cell-surface and intracellular amines. Permeable plasma cell membranes allow for the intracellular diffusion of the dye and covalent binding to higher overall concentrations of amines than in nonpermeable live cells.
  • Fixable Viability Stain 575V is excited by the Violet laser (with an excitation maximum of 396nm), and has a fluorescence emission maximum of 572nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione)
  • Flow cytometry
  • Intracellular staining (flow cytometry)
Permeabilità celle Permeable
Product Type Fixable Viability Stain 575V
Content And Storage -80°C
Quantità 200 μg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD Horizon Fixable Viability Stain 575V
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Fixable Viability Stain 575V