Learn More
BD Horizon™ BV605 Annexin V
Codice prodotto. 15873249 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15873249 100 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15873249 Fornitore BD N. del fornitore 563974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    488.18€ / pezzi 1
    Risparmia 86.82€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A sensitive probe for identifying apoptotic cells, binding to negatively charged phospholipid surfaces with a higher affinity for phosphatidylserine (PS) than most other phospholipids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Quantità 100 Tests
Colore BV605
Content And Storage Store undiluted at 4°C
Forma Buffered Solution
For Research Use Only