Learn More
BD Human C3a ELISA Kit
Codice prodotto. 15876288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Plate
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15876288 1 Plate 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15876288 Fornitore BD N. del fornitore 550499
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For in vitro quantitative determination Human C3a-desArg in human EDTA plasma, serum and other biological samples
The OptEIA ELISA test is a solid phase sandwich ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
  • Utilizes monoclonal antibody specific for human C3a-desArg coated on a 96-well plate
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene C3a
Cross-reattività Human
Include Wash concentrate (20X), stop solution, standard/sample diluent, Enzyme concentrate Streptavidin HRP, Human C3a Antibody coated plate, detection Antibody Biotin Anti-Human C3a, Human C3a lyophilized standard, ELISA diluent, TMB one step Substrate reagent
Quantità 1 Plate
Tipo di campione Human EDTA Plasma, Serum, Biological Sample
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) In-vitro quantitative determination Human C3a-desArg, ELISA
Product Type Human C3a ELISA kit
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hu C3a OptEIA ELISA Kit 1Plt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.