Learn More
BD Human Pluripotent Stem Cell Transcription Factor Analysis Kit
Sfoglia Tutto BD Biosciences ProdottiDescrizione
Includes
Monoclonal antibodies, isotype controls, compensation beads, staining and fixation buffers, verified protocols, and software analysis guidelines
To perform multicolor flow cytometry on human embryonic stem cells (hESCs) and induced pluripotent stem (iPS) cells
- Reactivity: Human
Flow cytometry
Specifica
Specifica
| Formulazione | Nanog PE, Oct 3/4 PerCP-Cy™5.5, Sox2 Alexa Fluor™ 647, isotype control Antibodies, BD™ CompBead Plus compensation particles, BD Cytofix™ Fixation Buffer, BD Perm/Wash™ |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow cytometry |
| Include | Monoclonal Antibodies, isotype controls, compensation beads, Staining and Fixation Buffers, verified protocols and software analysis guidelines |
| Quantità | 50 Tests |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Fixation Buffer
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde