Learn More
BD Human Th1/Th2/Th17 Phenotyping Kit
Codice prodotto. 15196713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15196713 1 Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15196713 Fornitore BD N. del fornitore 560751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00€
    1565.62€ / pezzi 1
    Risparmia 274.38€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
Includes
Human Th1/Th2/Th17 Phenotyping Cocktail (CD4 PerCP-Cy™ 5.5, IL-17A PE, IFN-γ FITC, IL-4 APC), BD Cytofix™ Fixation Buffer, BD Perm/Wash™ Buffer, BD GolgiStop™ Protein Transport Inhibitor
Simultaneously view Th1, Th2 and Th17 cells in mouse model systems
  • Provide a simple solution for measurement of multiple cytokines or transcriptions factors from a single sample using multicolor flow cytometry
  • Can be used to analyze ex vivo lymphoid cell samplesor to monitor T helper cell differentiation by cells cultured within various experimental model systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD Pharmingen Human Th1/Th2/Th17 Phenotyping Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Monensin, monosodiumsalt, formaldehyde
For research use only. Not for diagnostic or therapeutic procedures.