Learn More
BD IMag™ Buffer
Codice prodotto. 15951250 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15951250 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15951250 Fornitore BD N. del fornitore 552362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    224.05€ / pezzi 1
    Risparmia 39.95€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
For the optimal labeling of leukocytes using BD IMag particles and for optimal magnetic cell separation using the BD IMagnet™ Cell Separation Magnet
A 10X solution containing bovine serum albumin, EDTA, and sodium azide in phosphate buffered saline (PBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantità 100 mL
Content And Storage 4°C
Da utilizzare con (applicazione) Magnetic Cell Separation