Learn More
Lysing Buffer, BD
Codice prodotto. 15838518 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15838518 100mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15838518 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 555899
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    116.59€ / pezzi 1
    Risparmia 20.41€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Buffered ammonium chloride-based lysing reagent
  • Concentration: 10x
  • Lyses red blood cells following monoclonal antibody staining on dilution
  • Maintains leukocytes viability after red blood cell lysis
  • Lysing solution results in good light scatter separation of lymphocytes, RBC debris by flow cytometry
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Content And Storage 4°C
Formato Liquid
Quantità 100mL
Applicazione validata RUO
Product Type Lysis Buffer
For research use only.