Learn More
BD Lancetta con attivazione per contatto Micro-Fine™
Codice prodotto. 16605633
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico) ago:
1.5mm
1.8mm
2.0mm
Calibro dell'ago:
16.5g
21g
30g
Colore:
Blu
Pink
Purple
Tipo di flusso:
High flow
Low flow
Medium flow
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 2000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) ago Calibro dell'ago Colore Tipo di flusso Dimensione della confezione
16605633 2.0mm 16.5g Blu High flow pezzi 200
16685623 1.5mm 30g Purple Low flow pezzi 200
12997636 1.8mm 21g Pink Medium flow pezzi 2000
16695623 1.8mm 21g Pink Medium flow pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16605633 Fornitore BD N. del fornitore 366594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.00€
    37.92€ / pezzi 200
    Risparmia 3.08€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Designed with a positive patient experience in mind. BD™ Microtainer™ Contact-Activated Lancet facilitates a consistent puncture depth and accurate positioning to minimize the likelihood of having to repeat the puncture. Features an ergonomic grip and automatic lancet retraction.
These Contact-Activated Lancets are part of the BD Microtainer™ Capillary Products line. This system is designed to provide safety, accuracy and comfort for capillary blood sampling and collection, to meet varying sample requirements and meet the needs of the most fragile patients.
  • Has an ergonomic design for a comfortable, secure grip that minimizes slippage during puncture
  • Intuitive, one-step procedure enables fast, precise punctures with minimal training
  • Activates only when it is positioned and pressed against the skin
  • Produces a consistent puncture depth, independent of the clinician’s technique
  • Covers only a small area for improved visibility of the site and more accurate positioning
  • Design prevents product from being reused, reducing the possibility of contamination
  • Automatic retraction of lancet into device minimizes the possibility of injury
  • The lot number is laser etched on each lancet for easier tracking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blu
Profondità (sistema imperiale) ago 0.08 in.
Monouso Sì
Profondità (sistema metrico) ago 2.0mm
Product Type Lancetta con attivazione per contatto
Tipo di flusso High flow
Da utilizzare con (applicazione) Sicuro per operatori sanitari e pazienti
Calibro dell'ago 16.5g
Quantità Confezione da 200
Larghezza (sistema metrico) lama 1.5 mm