Learn More
BD Microtainer™ MAP Microtube for Automated Process with K2EDTA and BD Microgard™ Closure
Codice prodotto. 12997646
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 to 500 μL
Additivo:
1.0 mg K2 EDTA
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 12997646
Marca: BD 363706
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for the collection, transport and automated processing of skin puncture samples from infants, children, geriatric, oncology and critical care patients
The BD Microtainer MAP tube is designed to improve turnaround time, safety and accuracy of capillary blood collection and testing in patients with limited blood volume such as infants, children, oncology patients and the elderly.
  • Streamlines operations by allowing for automated processing of your micro-collection hematology samples
  • Enhances patient safety by accommodating full-size patient identification labels at the time of collection
  • Improves workflow with one-piece design, no parts to assemble, no contaminated parts to discard
  • Latex-free, disposable and nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Product Type MAP MicroTube for Automated Process
Additivo 1.0 mg K2 EDTA
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 250 to 500 μL
Chiusura inclusa Yes
Colore chiusura Lavender
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.