Learn More
Mouse Foxp3 buffer set, BD
Codice prodotto. 15820179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15820179 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Irritating to eyes and skin. Do not breathe vapor. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing
Codice prodotto. 15820179 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 560409
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Irritating to eyes and skin. Do not breathe vapor. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing
Includes
Mouse Foxp3 fixation concentrate (20 x), mouse Foxp3 permeabilization concentrate (5 x)
For intracellular staining of mouse Foxp3 and surface staining of appropriate CD markers
  • Optimized for use with Foxp3 mAb clone MF23
  • Acquire at least 15,000 to 25,000 CD4 positive lymphocytes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mouse Foxp3 Buffer set
Da utilizzare con (applicazione) Intracellular staining of Mouse Foxp3, surface staining of appropriate CD markers, for Foxp3 mAb clone MF23
Quantità Ea.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mouse Foxp3 Buffer Set
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde