Learn More
BD Mouse intracellular CytoKine-3 Positive Control Cells, MiCK-3
Codice prodotto. 15807828 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15807828 1 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15807828 Fornitore BD N. del fornitore 554654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    531.89€ / pezzi 1
    Risparmia 513.11€
    49% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Contains fixed,non-permeabilized mouse lymphoid cells
  • Cells easily detects levels of intracellular IL-1α, IL-6, IL-12, MCP-1 or TNF
  • Contains measurable proportions of cytokine-producing cells
  • Storage buffer: frozen in FBS and 10% DMSO
Intracellular staining (flow cytometry)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Light Brown
Concentrazione 5 x 106 cells/mL
Rileva IL-1alpha, IL-6, IL-12, MCP-1 or TNF
Da utilizzare con (applicazione) Intracellular staining
Quantità 1 mL
Content And Storage ≈5 x 106 Activated Mouse macrophages (20 test samples at 2.5 x 105 cells/test) fixed and suspended in 1mL. -80°C
Formato Frozen
For research use only.