Learn More
BD DRAQ5™
Codice prodotto. 15893949 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15893949 200 μL Pezzo
15803959 50 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15893949 Fornitore BD N. del fornitore 564902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    558.31€ / pezzi 1
    Risparmia 101.69€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Used to stain nucleic acids in live or fixed cells. BD Pharmingen™ DRAQ5™ is also used for cell cycle analysis by DNA content, nuclear visualization, or discrimination of nucleated cells from debris or enucleated cells.
  • Far-red fluorescent DNA dye
  • Cell permeable
  • Used to stain nucleic acids in live or fixed cells
  • Has an excitation wavelength maxima of 598/646nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Far-red
Concentrazione 5 mM
Content And Storage Store undiluted at 4°C
Da utilizzare con (applicazione) Bioimaging, Immunofluorescence, Intracellular Staining (Flow Cytometry)
Tipo di colorante DNA dye
Quantità 200 μL
Reattività Tested in Development: Human, Mouse; Reported Reactivity: Rat
Eccitazione della lunghezza d'onda 598/646 nm