Learn More
BD Pharmingen™ Transcription-Factor Buffer Set
Codice prodotto. 15249722 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15249722 100 Tests 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
5x Perm/Wash Buffer contains ≤0.09% sodium azide. Sodium azide yields highly toxic hydrazoic azid under acidic conditions. Dilute azide compounds in running water before discarding to avoid accumulation of potentially explosive deposits in plumbing. 4x Fix/Perm Buffer contains diethylene glycol and formaldehyde and is harmful.
Codice prodotto. 15249722 Fornitore BD N. del fornitore 562574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    251.38€ / 1 sets
    Risparmia 44.62€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
5x Perm/Wash Buffer contains ≤0.09% sodium azide. Sodium azide yields highly toxic hydrazoic azid under acidic conditions. Dilute azide compounds in running water before discarding to avoid accumulation of potentially explosive deposits in plumbing. 4x Fix/Perm Buffer contains diethylene glycol and formaldehyde and is harmful.
Includes
Fix/Perm Buffer (4X), Diluent Buffer, Perm/Wash Buffer (5X)
Optimized for fixing and permeabilizing cells prior to immunofluorescent staining and flow cytometric analysis of cells that express specific intracytoplasmic and intranuclear proteins
This set is designed to minimize processing time, to reduce nonspecific staining, to increase resolution of positively stained cells and to significantly reduce cell loss during fixation, permeabilization and staining procedures. This is useful for flow cytometric
detection of many proteins. It supports multiwell-plate high-throughput and bulk sample analyses and applications that require overnight sample storage.
  • High sensitivity for many transcription factors including FoxP3, RORgt, Bcl-6, and T-bet
  • Compatible with many cell types, cell surface staining, and tandem dyes
  • Size: 100 tests
Intracellular staining (flow cytometry)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Flow cytometry
Include Fix/Perm Buffer (4X), Diluent Buffer, Perm/Wash™ Buffer (5X)
Quantità 100 Tests
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD Pharmingen Transcription Factor Buffer Set
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol