Learn More
BD Phosflow™ Fix Buffer I
Codice prodotto. 12830470 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12830470 250mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contains formaldehyde and is a harmful solution.
Codice prodotto. 12830470 Fornitore BD N. del fornitore 557870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00€
    323.33€ / pezzi 1
    Risparmia 56.67€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Contains formaldehyde and is a harmful solution.
For simultaneous fixation and permeabilization of cells prior to intracellular staining
  • Contains 250mL of a 1X buffer solution
  • Optimized for use with the BD Phosflow brand of phosphorylated intracellular signaling protein-specific antibodies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 100°C
Diluizione 1 X
Product Type Fixation Buffer
Quantità 250mL
Da utilizzare con (applicazione) Simultaneous fixation and permeabilization of cells prior to intracellular staining
pH 7.2
Forma Liquid
For research use only.