Learn More
Phosflow Lyse/Fix Buffer 5X, BD
Codice prodotto. 15839178 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15839178 250mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15839178 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 558049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00€
    379.79€ / pezzi 1
    Risparmia 85.21€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
For the lysing and fixing of whole blood for use with intracellular flow cytometry
  • Can be used for lysing red blood cells and for fixing leukocytes in one step, allowing investigators to rapidly inactivate kinases, phosphatases and/or proteases, so that the in vivo phosphorylation state of the cell can be examined
  • Has been reported to preserve the light scattering properties of the cell
  • May be used on human and mouse whole blood
  • Whole blood lysis has been shown to be as effective as density gradient centrifugation in the preparation of PBMCs for lymphocyte subset analysis
  • In many cases, phospho-specific antibodies may be used simultaneously with the staining of cell surface markers (e.g. CD markers); however, not all cell surface markers, however, are compatible with the BD Phosflow Lyse/Fix Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Content And Storage Room Temperature
Formato Liquid
Quantità 250mL
Applicazione validata RUO
Product Type Lyse/Fix Buffer
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD Phosflow Lyse/Fix Buffer
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H241-Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, diethylene glycol, methanol