Learn More
Phosflow Perm Buffer II, BD
Codice prodotto. 15869178 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15869178 125 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15869178 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 558052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    279.60€ / pezzi 1
    Risparmia 49.40€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
For the permeabilization of fixed Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) or lysed whole blood.
  • Designed for optimal fluorescent staining in flow cytometry
  • Can be used with antibodies for phospho-protein analysis
  • In many cases, may be used simultaneously with phospho-specific antibodies and the staining of cell surface markers (e.g CD markers)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Room Temperature
Formato Liquid
Quantità 125 mL
Applicazione validata RUO
Product Type Staining Buffer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD Phosflow Perm Buffer II
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol