Learn More
BD Phospholipid-binding Protein, APC Annexin V
Codice prodotto. 15856278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
200 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15856278 100 Tests Pezzo
15866278 200 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15856278 Fornitore BD N. del fornitore 550474
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Has high affinity for PS, and binds to cells with exposed PS
  • Conjugated to APC
  • Staining precedes the loss of membrane integrity which accompanies the latest stages of cell death resulting from either apoptotic or necrotic processes
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 Tests
Volume del campione 5 μL
Tampone di conservazione Aqueous Buffered solution containing BSA and ≤0.09% Sodium Azide
Content And Storage 4°C
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Coniugato APC (Allophycocyanin)
Forma Liquid